Print…
3,4-Diaminobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
653845-10G 653845-1G
SIAL653845-10GEA 397 EUR
SIAL653845-10G SIAL653845-1G
3,4-Diaminobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Número MDL : MFCD00723901
Número CAS: 17626-40-3