Print…
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 202 EUR
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234273
Número CAS: 14543-43-2