Print…
4-Mercaptophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
524018-1G 524018-5G
SIAL524018-1GEA 130 EUR
SIAL524018-1G SIAL524018-5G
4-Mercaptophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Mercaptophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₂S
Número MDL : MFCD03093887
Número CAS: 237429-33-3