3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53141.MD
H53141.03
H53141.MDEA
80.9
EUR
H53141.MD
H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 832695-88-2
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 114-124°
MDL No.: MFCD04038918
Fórmula:
C₈H₁₀BNO₃ Ponto de Fusão: 114…124 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04038918 Número CAS: 832695-88-2 |