Print…
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0311-25G F0311-5G
TCIAF0311-25GEA 92 EUR
TCIAF0311-25G TCIAF0311-5G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Fórmula: C₃H₃F₃O₄S
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Inflamação: 47°C
Número MDL : MFCD00144316
Número CAS: 680-15-9
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aad86a7c47a960d7578b8b85b8d5b2bc8743476&vid=6aad86a7c47a960d7578b8b85b8d5b2bc8743476&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %