Print…
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H30464.03 H30464.06
H30464.03EA 47.8 EUR
H30464.03 H30464.06
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% Molecular Formula: C14H20BClO2 Formula Weight: 266.58 Refractive Index: 1.4965 MDL No.: MFCD12546188
Fórmula: C₁₄H₂₀BClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546188
Número CAS: 1315277-53-2