Print…
Iodometano 2 M em éter metil tert-butílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iodeto de metilo
378411000 378418000
378411000.EA 81.1 EUR
378411000. 378418000.
Iodometano 2 M em éter metil tert-butílico, AcroSeal®
Iodometano
Fórmula: CH₃I
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001073
Número CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Stabilizer Silver
Strength 1.90 to 2.20 M