Print…
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1081-25G M1081-500G
TCIAM1081-25GEA 51 EUR
TCIAM1081-25G TCIAM1081-500G
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Fórmula: C₂H₄N₄S
Número MDL : MFCD00037317
Número CAS: 13183-79-4
EINECS: 236-132-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9007778b85bae2c2b32a68b9ffbcf23971dd214&vid=f9007778b85bae2c2b32a68b9ffbcf23971dd214&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency