Print…
2-Aminooxazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34360.03 H34360.06
H34360.03EA 152 EUR
H34360.03 H34360.06
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Fórmula: C₃H₄N₂O
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07364485
Número CAS: 4570-45-0