Print…
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
D3772-1G D3772-5G
TCIAD3772-1GEA 36 EUR
TCIAD3772-1G TCIAD3772-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₈BNO₃
Número MDL : MFCD05863910
Número CAS: 832114-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&vid=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C