Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A19814.22
A19814.14
A19814.22EA
356
EUR
A19814.22
A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 19788-35-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 91-92°
Boiling Point: 125°/11mm
MDL No.: MFCD00015895
Fórmula:
C₆H₇NO₃ Ponto de ebulição: 125 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: 91…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015895 Número CAS: 19788-35-3 EINECS: 243-311-9 |