3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20138.03
B20138.06
B20138.03EA
75.6
EUR
B20138.03
B20138.06
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97%
CAS No.: 5819-40-9
Molecular Formula: C4H5BrN2O
Formula Weight: 177.02
Melting Point: 73-75°
MDL No.: MFCD00052553
Fórmula:
C₄H₅BrN₂O Ponto de Fusão: 73…75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052553 Número CAS: 5819-40-9 |