Print…
Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25169.03 B25169.06
B25169.03EA 70 EUR
B25169.03 B25169.06
Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Methyl isoxazole-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 15055-81-9 Molecular Formula: C5H5NO3 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 48-50° MDL No.: MFCD01570794
Fórmula: C₅H₅NO₃
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570794
Número CAS: 15055-81-9