Print…
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 69.4 EUR
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆IN₃
Ponto de Fusão: 177…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261138
Número CAS: 88805-76-9