1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32463.MD
H32463.03
H32463.MDEA
156
EUR
H32463.MD
H32463.03
1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 677304-69-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD06804572
Fórmula:
C₈H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06804572 Número CAS: 677304-69-7 |