Print…
1H-Indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0672-25G I0672-5G
TCIAI0672-25GEA 75 EUR
TCIAI0672-25G TCIAI0672-5G
1H-Indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 261°C
Número MDL : MFCD00211066
Número CAS: 4498-67-3
EINECS: 224-794-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdcc12b4b80b06712fd2c08428a5d3128f9f10f&vid=4fdcc12b4b80b06712fd2c08428a5d3128f9f10f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %