Print…
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)phenol
H0291-1G H0291-25G
TCIAH0291-1GEA 18 EUR
TCIAH0291-1G TCIAH0291-25G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole
Fórmula: C₁₃H₉NO₂
Ponto de ebulição: 338°C
Número MDL : MFCD00005767
Número CAS: 835-64-3
EINECS: 212-642-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=266f0ca12dc0e560d64629d04dd807b90abfcff3&vid=266f0ca12dc0e560d64629d04dd807b90abfcff3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency