Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89669.A1
89669.D5
89669.A1EA
151
EUR
89669.A1
89669.D5
Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) em solução aquosa
Tin(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-97-6
Molecular Formula: B2F8Sn
Formula Weight: 292.30
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00054047
Fórmula:
B₂F₈Sn Densidade: 1,670 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054047 Número CAS: 13814-97-6 EINECS: 237-487-6 UN: 3264 ADR: 8,III |