Lead(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41956.A1
41956.D5
41956.A1EA
263
EUR
41956.A1
41956.D5
Lead(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) em solução aquosa
Lead(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-96-5
Molecular Formula: B2F8Pb
Formula Weight: 380.81
Physical Form: Liquid
Density: 1.62
Appearance: Colourless
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00016270
Used in tin-lead electroplating
Fórmula:
B₂F₈Pb Peso Molecular: 380.81 g/mol Densidade: 1.62 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016270 Número CAS: 13814-96-5 EINECS: 237-486-0 UN: 2922 ADR: 8 III |