6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Methylpyridazin-3(2H)-one
A14471.06
A14471.14
A14471.06EA
120
EUR
A14471.06
A14471.14
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 13327-27-0
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Melting Point: 143-145°
Beilstein Reference: 109928
Fórmula:
C₅H₆N₂O Ponto de Fusão: 143…145 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039720 Número CAS: 13327-27-0 EINECS: 236-367-0 |