Print…
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 65.9 EUR
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: ∼ 195 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646333
Número CAS: 2164-61-6