Print…
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2768-100G D2768-25G
TCIAD2768-100GEA 167 EUR
TCIAD2768-100G TCIAD2768-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂O
Número MDL : MFCD00051504
Número CAS: 932-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c703c41a9b4ddfd9619dd36f82443a89abac75&vid=30c703c41a9b4ddfd9619dd36f82443a89abac75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency