4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L07413.06
L07413.14
L07413.06EA
43.2
EUR
L07413.06
L07413.14
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 932-22-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2O
Formula Weight: 164.98
Melting Point: 200-204°
Beilstein Reference: 120959
Fórmula:
C₄H₂Cl₂N₂O Ponto de Fusão: 200…204 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051504 Número CAS: 932-22-9 |