Print…
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H26079.14 H26079.06
H26079.14EA 808 EUR
H26079.14 H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 23286-70-6 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 108° MDL No.: MFCD01210846
Fórmula: C₇H₁₁N₃O₂
Ponto de Fusão: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01210846
Número CAS: 23286-70-6