Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
A11534.06
A11534.14
A11534.06EA
46.3
EUR
A11534.06
A11534.14
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 31037-02-2
Molecular Formula: C7H11N3O2
Formula Weight: 169.18
Melting Point: 97-102°
Beilstein Reference: 131200
Fórmula:
C₇H₁₁N₃O₂ Ponto de Fusão: 97…102 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051652 Número CAS: 31037-02-2 |