Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50549.03 H50549.06
H50549.03EA 78.8 EUR
H50549.03 H50549.06
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Purity: 96% CAS No.: 254732-51-9 Molecular Formula: C9H4ClF3N2 Formula Weight: 232.59 MDL No.: MFCD00243891
Fórmula: C₉H₄ClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243891
Número CAS: 254732-51-9