6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33157.03
H33157.06
H33157.14
H33157.03EA
67.7
EUR
H33157.03
H33157.06
H33157.14
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 6925-00-4
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 248-251°
MDL No.: MFCD01365834
Fórmula:
C₉H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 248…251 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01365834 Número CAS: 6925-00-4 |