Print…
2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Q0081-1G Q0081-5G
TCIAQ0081-1GEA 74 EUR
TCIAQ0081-1G TCIAQ0081-5G
2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 209°C
Número MDL : MFCD00012334
Número CAS: 879-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3eec1d7662ebb76fd81b604f8627880cbd112a7&vid=a3eec1d7662ebb76fd81b604f8627880cbd112a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %