6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
J63472.MA
J63472.MB
J63472.MF
J63472.MAEA
166
EUR
J63472.MA
J63472.MB
J63472.MF
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Purity: 99+%
CAS No.: 115066-14-3
Molecular Formula: C9H4N4O4
Formula Weight: 232.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point:
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
Fórmula:
C₉H₄N₄O₄ Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00069232 Número CAS: 115066-14-3 |