Print…
2-(Methylthio)benzimidazole ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M0438-25G M0438-5G
TCIAM0438-25GEA 136 EUR
TCIAM0438-25G TCIAM0438-5G
2-(Methylthio)benzimidazole ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(Methylthio)benzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂S
Número MDL : MFCD00005594
Número CAS: 7152-24-1
EINECS: 230-494-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9723b571daeafe2a05fd66d8f88255f86c5f9445&vid=9723b571daeafe2a05fd66d8f88255f86c5f9445&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 200.0 to 207.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency