Print…
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
H50139.03 H50139.MD
H50139.03EA 140 EUR
H50139.03 H50139.MD
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 947191-69-7 Molecular Formula: C15H22BNO3 Formula Weight: 275.16 MDL No.: MFCD07781184
Fórmula: C₁₅H₂₂BNO₃
Peso Molecular: 275.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781184
Número CAS: 947191-69-7