Print…
3-Ethynylthiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
578797-1G 578797-5G
SIAL578797-1GEA 118 EUR
SIAL578797-1G SIAL578797-5G
3-Ethynylthiophene, Sigma-Aldrich®
3-Ethynylthiophene
Fórmula: C₆H₄S
Número MDL : MFCD04039973
Número CAS: 67237-53-0