Print…
3-Ethynylthiophene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55898.MD H55898.03 H55898.06
H55898.MDEA 37.2 EUR
H55898.MD H55898.03 H55898.06
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Fórmula: C₆H₄S
Ponto de ebulição: 152…153 °C
Densidade: 1,098
Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039973
Número CAS: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III