Print…
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 27 EUR
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃NSi
Ponto de ebulição: 229 °C
Densidade: 0,922
Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863744
Número CAS: 80673-00-3