2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
L11251.03
L11251.06
L11251.03EA
45.9
EUR
L11251.03
L11251.06
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 86521-05-3
Molecular Formula: C10H13NSi
Formula Weight: 175.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 85-86°/1mm
Beilstein Reference: 4176916
MDL No.: MFCD00066349
Fórmula:
C₁₀H₁₃NSi Peso Molecular: 175.31 g/mol Ponto de ebulição: 85…86 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 40…43 °C |
Número MDL :
MFCD00066349 Número CAS: 86521-05-3 |