Print…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 151 EUR
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine 97
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 37…39 °C (0.2 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752622
Número CAS: 274-56-6