Print…
Okadaic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O7760-10UG O7760-25UG O7760-50UG
SIALO7760-10UGEA 155 EUR
SIALO7760-10UG SIALO7760-25UG SIALO7760-50UG
Okadaic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid sodium salt
Fórmula: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Número MDL : MFCD00210208
Número CAS: 209266-80-8