Print…
Okadaic acid potassium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Halochondrine A potassium salt, OA potassium salt, 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin potassium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O7885-10UG O7885-25UG O7885-50UG
SIALO7885-10UGEA 113 EUR
SIALO7885-10UG SIALO7885-25UG SIALO7885-50UG
Okadaic acid potassium salt, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid potassium salt
Fórmula: C₄₄H₆₇O₁₃·K
Número MDL : MFCD00214356
Número CAS: 155751-72-7