Print…
Okadaic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O9381-.1MG O9381-25UG
SIALO9381-.1MGEA 1190 EUR
SIALO9381-.1MG SIALO9381-25UG
Okadaic acid, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid
Fórmula: C₄₄H₆₈O₁₃
Número MDL : MFCD00083455
Número CAS: 78111-17-8