Print…
Okadaic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
J60155.XSEA 504 EUR
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
Okadaic acid ≥98%
Okadaic acid
Fórmula: C₄₄H₆₈O₁₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00083455
Número CAS: 78111-17-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6819