Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19385.03
L19385.MD
L19385.03EA
79.3
EUR
L19385.03
L19385.MD
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate ≥97%
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 15656-28-7
Molecular Formula: C10H10BF4IN2
Formula Weight: 371.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 4284739
MDL No.: MFCD03703393
Fórmula:
C₁₀H₁₀BF₄IN₂ Peso Molecular: 371.91 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD03703393 Número CAS: 15656-28-7 |