Print…
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
369680010 369680050
ACRO369680010EA 70.8 EUR
ACRO369680010 ACRO369680050
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Peso Molecular: 371.91 g/mol
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03703393
Número CAS: 15656-28-7
Encomendar
Appearance Light yellow to orange to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %