Print…
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 46.9 EUR
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₈BrN₃
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864804
Número CAS: 1000018-06-3