Print…
Tri(1-naphthyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
667218-1G 667218-5G
SIAL667218-1GEA 104 EUR
SIAL667218-1G SIAL667218-5G
Tri(1-naphthyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tri(1-naphthyl)phosphine
Fórmula: C₃₀H₂₁P
Número MDL : MFCD00046400
Número CAS: 3411-48-1