Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
L13329.03
L13329.06
L13329.MD
L13329.03EA
87.4
EUR
L13329.03
L13329.06
L13329.MD
Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Tri(2-furyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 5518-52-5
Molecular Formula: C12H9O3P
Formula Weight: 232.18
Melting Point: 59-64°
Boiling Point: 136°/4mm
MDL No.: MFCD00151857
Fórmula:
C₁₂H₉O₃P Peso Molecular: 232.17 g/mol Ponto de ebulição: 136 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 59…64 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151857 Número CAS: 5518-52-5 |