Print…
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
294800010 294800050
ACRO294800010EA 83.8 EUR
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Fórmula: C₁₂H₉O₃P
Peso Molecular: 232.17 g/mol
Ponto de ebulição: 136 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151857
Número CAS: 5518-52-5
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %