Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
A14045.06
A14045.14
A14045.22
A14045.06EA
198
EUR
A14045.06
A14045.14
A14045.22
Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Tropylium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 27081-10-3
Molecular Formula: C7H7BF4
Formula Weight: 177.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3574512
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00013402
Fórmula:
C₇H₇BF₄ Peso Molecular: 177.94 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00013402 Número CAS: 27081-10-3 EINECS: 248-214-5 ADR: 8 III |