Print…
2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20100.06 B20100.14 B20100.22
B20100.06EA 37.3 EUR
B20100.06 B20100.14 B20100.22
2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
2,3-Diphenylquinoxaline
Purity: 98+% CAS No.: 1684-14-6 Molecular Formula: C20H14N2 Formula Weight: 282.35 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 209272
Fórmula: C₂₀H₁₄N₂
Peso Molecular: 282.35 g/mol
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014659
Número CAS: 1684-14-6
EINECS: 216-865-4