Print…
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0905-25G C0905-5G
TCIAC0905-25GEA 220 EUR
TCIAC0905-25G TCIAC0905-5G
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
Fórmula: C₉H₉BClF₄NO
Ponto de Fusão: 131°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011943
Número CAS: 63212-53-3
EINECS: 263-998-9
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75fabf8d4c508120fa4c3be16e4199c032e391a7&vid=75fabf8d4c508120fa4c3be16e4199c032e391a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %