2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D3461-25G
D3461-5G
TCIAD3461-25GEA
148
EUR
TCIAD3461-25G
TCIAD3461-5G
2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimethylbenzoxazole
Fórmula:
C₉H₉NO Ponto de ebulição: 215°C Ponto de Inflamação: 91°C |
Número MDL :
MFCD00005773 Número CAS: 5676-58-4 EINECS: 227-136-5 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |